3,4-Diaminotoluol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR30974-100G
APOSOR30974-100GEA 0 EUR
APOSOR30974-100G
3,4-Diaminotoluol
3,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007728
CAS-Nummer: 496-72-0
EINECS: 207-826-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR