2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30979-250MG
APOSOR30979-250MGEA
74.1
EUR
APOSOR30979-250MG
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Formel:
C₈H₉N₃ Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800571 CAS-Nummer: 28036-31-9 |