3-Amino-4-chlor-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30983-1G
APOSOR30983-1GEA 109 EUR
APOSOR30983-1G
3-Amino-4-chlor-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-4-chloro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈ClN₃
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864571
CAS-Nummer: 959240-93-8