3-Amino-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30984-1G OR30984-5G OR30984-25G
APOSOR30984-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30984-1G APOSOR30984-5G APOSOR30984-25G
3-Amino-1H-indazol
3-Amino-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182045
CAS-Nummer: 874-05-5