2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30989-1G
APOSOR30989-1GEA
0
EUR
APOSOR30989-1G
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703515 CAS-Nummer: 50817-80-6 |