5-(3-Oxo-3-phenyl-1-propenyl)-2-furaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR30990-1G
APOSOR30990-1GEA
0
EUR
APOSOR30990-1G
5-(3-Oxo-3-phenyl-1-propenyl)-2-furaldehyde
5-(3-Oxo-3-phenyl-1-propenyl)-2-furaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ Molecular Weight: 226,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315261 CAS-Nummer: 6575-75-3 |