3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310007-1G
OR310007-500MG
APOSOR310007-1GEA
336
EUR
APOSOR310007-1G
APOSOR310007-500MG
3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₄IN₃O₂ Schmelzpunkt: 222…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22126118 CAS-Nummer: 1373350-43-6 |