Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310008-1G
APOSOR310008-1GEA
81.2
EUR
APOSOR310008-1G
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C7H5N3O Molecular Weight: 147.1300 g/mol Schmelzpunkt: 320 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999183 CAS-Nummer: 19178-25-7 |