Ethyl-3-methylquinoxaline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310043-1G
APOSOR310043-1GEA
0
EUR
APOSOR310043-1G
Ethyl-3-methylquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-methylquinoxaline-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 216.24 g/mol Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02182648 CAS-Nummer: 3885-38-9 |