(2S)-2-[(3aR,4R,6R,7aS)-3a,5,5-Trimethylhexahydro-4,6-methano-1,2-benzoxaborol-2(3H)-yl]pyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310083-500MG
APOSOR310083-500MGEA 1010 EUR
APOSOR310083-500MG
(2S)-2-[(3aR,4R,6R,7aS)-3a,5,5-Trimethylhexahydro-4,6-methano-1,2-benzoxaborol-2(3H)-yl]pyrrolidine hydrochloride
(2S)-2-[(3aR,4R,6R,7aS)-3a,5,5-Trimethylhexahydro-4,6-methano-1,2-benzoxaborol-2(3H)-yl]pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₅H₂₆BNO·ClH
Molecular Weight: 283,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21602036
CAS-Nummer: 149716-72-3