6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31010-250MG
APOSOR31010-250MGEA
464
EUR
APOSOR31010-250MG
6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₃·ClH Molecular Weight: 298,765 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29042693 CAS-Nummer: 1823188-30-2 |