2,2'-Dichlor-4,4'-bipyridyl
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2'-Dichloro-4,4'-bipyridine
OR310158-100MG
APOSOR310158-100MGEA 0 EUR
APOSOR310158-100MG
2,2'-Dichlor-4,4'-bipyridyl
2,2'-Dichlor-4,4'-bipyridyl
Formel: C₁₀H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 225,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01106345
CAS-Nummer: 53344-74-4