2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorophenylglyoxal
OR31016-250MG
APOSOR31016-250MGEA 157 EUR
APOSOR31016-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
Formel: C₈H₅ClO₂
Molecular Weight: 168,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411516
CAS-Nummer: 4996-21-8