3-(1,3,4-Thiadiazol-2-yloxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR310233-500MG
APOSOR310233-500MGEA
661
EUR
APOSOR310233-500MG
3-(1,3,4-Thiadiazol-2-yloxy)aniline
3-(1,3,4-Thiadiazol-2-yloxy)aniline
Formel:
C₈H₇N₃OS Molecular Weight: 193,226 g/mol Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19593858 CAS-Nummer: 1342452-85-0 |