3-Chloro-5-(ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310235-500MG
APOSOR310235-500MGEA
782
EUR
APOSOR310235-500MG
3-Chloro-5-(ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-(ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈ClNO₄ Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22373655 CAS-Nummer: 1200497-77-3 |