2-Cyan-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Cyanopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinonitrile
OR310242-1G
APOSOR310242-1GEA
92.8
EUR
APOSOR310242-1G
2-Cyan-3-pyridinboronsäurepinakolester
2-Cyan-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Molecular Weight: 230,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458477 CAS-Nummer: 878194-93-5 |