3-Bromo-2-methoxy-5-methyl-1,6-naphthyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310250-500MG
APOSOR310250-500MGEA 782 EUR
APOSOR310250-500MG
3-Bromo-2-methoxy-5-methyl-1,6-naphthyridine 97%
3-Bromo-2-methoxy-5-methyl-1,6-naphthyridine
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22375452
CAS-Nummer: 1383468-70-9