(1R,2S,5S)-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid ≥99%, ee 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310264-500MG
APOSOR310264-500MGEA
1350
EUR
APOSOR310264-500MG
(1R,2S,5S)-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid ≥99%, ee 99%
(1R,2S,5S)-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₉NO₂ Schmelzpunkt: 252…256 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663832 CAS-Nummer: 33294-81-4 |