Octachlornaphthalin, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR31028-1G OR31028-25G OR31028-5G
APOSOR31028-1GEA 21.9 EUR
APOSOR31028-1G APOSOR31028-25G APOSOR31028-5G
Octachlornaphthalin, technische Qualität
Octachlornaphthalin
Formel: C₁₀Cl₈
Molecular Weight: 403.73 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2234-13-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR