1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: p-Toluenesulphonic acid 1-Butyn-3-yl Ester, (RS)-1-Methyl-2-propynyl-p-toluenesulphonate, But-3-yn-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
OR310300-5G
APOSOR310300-5GEA 190 EUR
APOSOR310300-5G
1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate
1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₁H₁₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060095
CAS-Nummer: 53487-52-8