(3,4-Diaminophenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310306-500MG
APOSOR310306-500MGEA 438 EUR
APOSOR310306-500MG
(3,4-Diaminophenyl)methanol
(3,4-Diaminophenyl)methanol
Formel: C₇H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173951
CAS-Nummer: 63189-98-0