4-(Hydroxymethyl)-4-phenylcyclohexan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR310320-1G
APOSOR310320-1GEA
538
EUR
APOSOR310320-1G
4-(Hydroxymethyl)-4-phenylcyclohexan-1-one
4-(Hydroxymethyl)-4-phenylcyclohexan-1-one
Formel:
C₁₃H₁₆O₂ Molecular Weight: 204,265 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17013064 CAS-Nummer: 51510-01-1 |