2-[4-(Octyloxy)phenyl]thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR310325-1G
APOSOR310325-1GEA
538
EUR
APOSOR310325-1G
2-[4-(Octyloxy)phenyl]thiophene
2-[4-(Octyloxy)phenyl]thiophene
Formel:
C₁₈H₂₄OS Molecular Weight: 288,448 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26523307 CAS-Nummer: 850893-32-2 |