(2S)-2,3-Dimethylbutane-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310330-500MG
APOSOR310330-500MGEA 661 EUR
APOSOR310330-500MG
(2S)-2,3-Dimethylbutane-1,3-diol
(2S)-2,3-Dimethylbutane-1,3-diol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10574870
CAS-Nummer: 73295-12-2