3,4-Dibromo-1-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310340-1G
APOSOR310340-1GEA 177 EUR
APOSOR310340-1G
3,4-Dibromo-1-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
3,4-Dibromo-1-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₅H₃Br₂NO₂
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00102284
CAS-Nummer: 3005-27-4