5-Bromo-4-chloro-7-(4-methylbenzenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310345-1G
APOSOR310345-1GEA
270
EUR
APOSOR310345-1G
5-Bromo-4-chloro-7-(4-methylbenzenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-7-(4-methylbenzenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₁₃H₉BrClN₃O₂S Molecular Weight: 386,651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20441317 CAS-Nummer: 1143534-78-4 |