Ethyl 7-nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310347-500MG
APOSOR310347-500MGEA
661
EUR
APOSOR310347-500MG
Ethyl 7-nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₅ Molecular Weight: 237,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26523315 CAS-Nummer: 1565845-67-1 |