N-(4-Methoxy-2-methylquinolin-6-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR310348-1G
APOSOR310348-1GEA
538
EUR
APOSOR310348-1G
N-(4-Methoxy-2-methylquinolin-6-yl)acetamide
N-(4-Methoxy-2-methylquinolin-6-yl)acetamide
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 230,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06681161 CAS-Nummer: 100795-23-1 |