Benzyl N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310350-1G
APOSOR310350-1GEA
180
EUR
APOSOR310350-1G
Benzyl N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamate
Benzyl N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamate
Formel:
C₁₆H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25458437 CAS-Nummer: 29655-46-7 |