(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310361-1G
APOSOR310361-1GEA 33.5 EUR
APOSOR310361-1G
(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
Formel: C₇H₈BIO₃
Molecular Weight: 277.852 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26793796
CAS-Nummer: 89694-50-8