4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Formyl-2-nitrophenyl)acetamide, 4-Acetamido-3-nitrobenzaldehyde
OR310363-1G
APOSOR310363-1GEA
130
EUR
APOSOR310363-1G
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Formel:
C₉H₈N₂O₄ Molecular Weight: 208.171 g/mol Schmelzpunkt: 155…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092015 CAS-Nummer: 51818-98-5 |