1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DABSO, 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium-1,4-disulphinate, DABCO-Bis(sulphur dioxide), Bis(sulphur dioxide)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
OR310371-1G
OR310371-5G
APOSOR310371-1GEA
21.9
EUR
APOSOR310371-1G
APOSOR310371-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Formel:
C₆H₁₂N₂O₄S₂ Molecular Weight: 240.29 g/mol Schmelzpunkt: 168…172 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22377802 CAS-Nummer: 119752-83-9 UN: 1325 ADR: 4.1 II |