Ethyl 2-(1,3-dithietan-2-ylidene)-3-oxobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310380-1G
APOSOR310380-1GEA
538
EUR
APOSOR310380-1G
Ethyl 2-(1,3-dithietan-2-ylidene)-3-oxobutanoate
Ethyl 2-(1,3-dithietan-2-ylidene)-3-oxobutanoate
Formel:
C₈H₁₀O₃S₂ Molecular Weight: 218,293 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18800140 CAS-Nummer: 120596-96-5 |