(2S)-2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}non-8-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)non-8-enoic acid, Fmoc-2-(6'-Octenyl)-Gly-OH
OR310381-1G
APOSOR310381-1GEA
336
EUR
APOSOR310381-1G
(2S)-2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}non-8-enoic acid
(2S)-2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}non-8-enoic acid
Formel:
C₂₄H₂₇NO₄ Molecular Weight: 393,475 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094931 CAS-Nummer: 1058705-57-9 |