4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-(methylsulphonyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-Methanesulphonylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR310395-5G
APOSOR310395-5GEA
66.7
EUR
APOSOR310395-5G
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₄S Molecular Weight: 282,1636 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863921 CAS-Nummer: 603143-27-7 |