tert-Butyl 5-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310406-1G
APOSOR310406-1GEA
671
EUR
APOSOR310406-1G
tert-Butyl 5-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-2-carboxylate
tert-Butyl 5-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-2-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ Molecular Weight: 249,306 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16090011 CAS-Nummer: 253801-14-8 |