Methyl 2-(2-cyano-3-ethoxy-3-oxopropyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310407-1G
APOSOR310407-1GEA
538
EUR
APOSOR310407-1G
Methyl 2-(2-cyano-3-ethoxy-3-oxopropyl)benzoate
Methyl 2-(2-cyano-3-ethoxy-3-oxopropyl)benzoate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₄ Molecular Weight: 261,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06211147 CAS-Nummer: 153802-16-5 |