3-Bromthieno[3,2-b]thiophen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310409-1G
APOSOR310409-1GEA
221
EUR
APOSOR310409-1G
3-Bromthieno[3,2-b]thiophen
3-Bromthieno[3,2-b]thiophen
Formel:
C₆H₃BrS₂ Molecular Weight: 219,11 g/mol Dichte: 1,78 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10000952 CAS-Nummer: 25121-83-9 |