2-Ethyl 5-(4-nitrophenyl)methyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethyl 5-(4-nitrobenzyl) 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5(4H)-dicarboxylate
OR310410-500MG
APOSOR310410-500MGEA
661
EUR
APOSOR310410-500MG
2-Ethyl 5-(4-nitrophenyl)methyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5-dicarboxylate
2-Ethyl 5-(4-nitrophenyl)methyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5-dicarboxylate
Formel:
C₁₇H₁₈N₄O₆ Molecular Weight: 374,348 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27924230 CAS-Nummer: 623565-14-0 |