Imidazo[1,2-a]pyridin-2(3H)-one hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR310419-1G
APOSOR310419-1GEA
538
EUR
APOSOR310419-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-2(3H)-one hydrobromide
Imidazo[1,2-a]pyridin-2(3H)-one hydrobromide
Formel:
C₇H₆N₂O·BrH Molecular Weight: 215,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00226053 CAS-Nummer: 107934-07-6 |