8-[(4-Methylbenzene)sulphonyl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
OR310426-1G
APOSOR310426-1GEA
336
EUR
APOSOR310426-1G
8-[(4-Methylbenzene)sulphonyl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-[(4-Methylbenzene)sulphonyl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄S Molecular Weight: 297,37 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01252045 CAS-Nummer: 853751-19-6 |