[4-(Benzyloxy)phenyl]acetylene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Benzyloxyphenyl acetylene
OR31043-1G
APOSOR31043-1GEA
69.6
EUR
APOSOR31043-1G
[4-(Benzyloxy)phenyl]acetylene
[4-(Benzyloxy)phenyl]acetylene
Formel:
C₁₅H₁₂O Molecular Weight: 208,255 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01814885 CAS-Nummer: 84284-70-8 |