1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate
OR310450-1G
APOSOR310450-1GEA 85.7 EUR
APOSOR310450-1G
1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₉H₂₈BNO₄
Schmelzpunkt: 120…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12408237
CAS-Nummer: 837392-67-3