tert-Butyl-5-bromoindoline-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Boc-5-bromoindoline, tert-Butyl 5-bromoindoline-1-carboxylate
OR310451-5G
APOSOR310451-5GEA
126
EUR
APOSOR310451-5G
tert-Butyl-5-bromoindoline-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromoindoline-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆BrNO₂ Molecular Weight: 298,18 g/mol Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059280 CAS-Nummer: 261732-38-1 |