Methyl 2-(4-iodophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310454-5G
APOSOR310454-5GEA 238 EUR
APOSOR310454-5G
Methyl 2-(4-iodophenoxy)acetate
Methyl 2-(4-iodophenoxy)acetate
Formel: C₉H₉IO₃
Molecular Weight: 292,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07113288
CAS-Nummer: 81720-18-5