2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310457-5G
OR310457-1G
APOSOR310457-5GEA
0
EUR
APOSOR310457-5G
APOSOR310457-1G
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Formel:
C₁₂H₁₈N₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00545981 CAS-Nummer: 23470-44-2 |