Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-naphthoate
OR310471-1G
APOSOR310471-1GEA
155
EUR
APOSOR310471-1G
Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate
Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate
Formel:
C₁₈H₂₁BO₄ Molecular Weight: 312,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18783177 CAS-Nummer: 736989-93-8 |