5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR310472-1G
APOSOR310472-1GEA
82.8
EUR
APOSOR310472-1G
5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Formel:
C₁₄H₁₇BO₄ Molecular Weight: 260,093 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18251723 CAS-Nummer: 862081-37-6 |