S,S-Tetramethylenesulphoximide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Imino-1-oxotetrahydrothiophene, Tetrahydro-1H-thiophen-1-imine 1-oxide, 1-Iminotetrahydrothiophene 1-oxide
OR310524-1G
APOSOR310524-1GEA
538
EUR
APOSOR310524-1G
S,S-Tetramethylenesulphoximide
S,S-Tetramethylenesulphoximide
Formel:
C₄H₉NOS Molecular Weight: 119,185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27924567 CAS-Nummer: 50578-18-2 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)