Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310530-1G
APOSOR310530-1GEA
0
EUR
APOSOR310530-1G
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₃ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08446156 CAS-Nummer: 864426-88-0 |